HPLC-Säulen, semi-präparativ, Hibar®
Lieferant: Merck
1.51482.0001 1.51484.0001 1.51485.0001 1.51478.0001
1.51482.0001EA 7950 EUR
1.51482.0001 1.51484.0001 1.51485.0001 1.51478.0001
HPLC-Säulen, semi-präparativ, Hibar®
Chromatographiesäulen
Hergestellt unter streng kontrollierten Bedingungen, um zuverlässige Ergebnisse und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Jede Säule wird mit einem Analysenzertifikat ausgeliefert.
Die Säulen sind gebrauchsfertig und können einfach an jedem HPLC-System verwendet werden. Für Methoden, die bestimmte Sorbentien bei der analytischen HPLC verwenden, ist ein direktes Upscaling zur präparativen HPLC problemlos möglich.