Fitting mit Doppelkonen
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 EUR
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Fitting mit Doppelkonen
Fittings und Verbinder
Diese Fittings von VICI Jour besitzen einen einzigartigen PEEK-Doppelkonus, der die Schlauchanschlüsse an zwei Stellen abdichtet und damit einen zusätzlichen Schutz besonders bei PEEK- oder Tefzel-Schläuchen bietet. Für fast alle 1/16" Anschlüsse, z. B. von Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne, Upchurch.
  • Inert und komplett aus PEEK gefertigt
  • Manuell verschraubare und Sechskant-Ausführungen
  • Ausgelegt bis 420 bar