Einteilige Fittings
Lieferant: VICI Jour®
554-1151EA 54.4 EUR
554-1151 554-1150 554-1070 554-1148 554-1147 554-1149 554-1069
Einteilige Fittings
Fittings und Verbinder
  • 100% inert and biocompatible
  • Same colour coding as capillary tubing
Diese einteiligen VICI Jour Verbindungsstücke bestehen aus 100% inertem, biokompatiblem PEEK-Material mit derselben Farbcodierung wie die PEEK-Kapillaren. Passen zu allen 1/16"-AD-Kapillaren und 10-32-Anschlüssen. Sie sind ausgelegt für 350 bar. Einsetzbar für Swagelok, Parker, Rheodyne, Valco.
  • Aus inertem, biokompatiblem PEEK
  • Universeller Anschluss für 1/16"-Kapillaren
  • Mit Hand anziehbar