Last-Drop-Filter/Entgasungssystem
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-9000-0602 JR-9000-0603 JR-9000-0604 JR-9000-0640 JR-9000-0641 JR-9000-0642
554-1118EA 134 EUR
554-1118 554-1119 554-1120 554-1121 554-1122 554-1123
Last-Drop-Filter/Entgasungssystem
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Dieser Filter kombiniert Filtration und Entgasung in einer Einheit. Das PTFE Gehäuse besteht aus einem Filter für die mobile Phase mit entweder einem Edelstahl- oder einem PTFE-Filterelement. Die Verbindung zum Lösungsmittel ist für Schläuche mit 1,5, 2,2 oder 3,5 mm Innendurchmesser geeignet. Ein 1/4"-28" Verbindungsstück verbindet die Heliumzufuhr mit 10 µm Entgasung. Beide Verbindungsstücke sind PEEK.
  • Filtration und Entgasung in einem
  • Biokompatible PTFE oder SS Fritte