HPLC-Anionenaustauscher-Säule, PRP-X100
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
79810 79538 79439 79365 79346 79421 79715 79353 79812 79448 79383 79446 79385 79433 79434 79455 79852 79125 79126 79535 79174 79181 79190 79354 79287 79913
554-0476EA 950 EUR
554-0476 554-0297 554-0241 554-0210 554-0198 554-0228 554-0400 554-0204 554-0478 554-1263 554-1255 554-1261 554-1256 554-0237 554-0238 554-0246 554-1498 554-1225 554-1226 554-1497 554-1495 554-1496 554-2533 554-0205 554-5699 554-5701
HPLC-Anionenaustauscher-Säule, PRP-X100
Chromatographiesäulen
Die PRP-X100 ist eine Polymersäulenpackung für die Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm. Diese Säulen können eingesetzt werden, um Ionen in Konzentrationen von 1 bis 1.000 ppm ohne Suppressions- oder aufwendige Vorkonzentrationsmethoden zu trennen. Der hochinerte Polymerträger ist chemikalienresistent gegen organische Lösungsmittel und beständig gegen wässrige Puffer (0 - 100% wässrig oder organisch; pH 1 bis 13), wodurch die Lebensdauer der Säulen effektiv verlängert wird.
  • Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Cyanid, Borat
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Austauschkapazität 0,19 meq/gm
Max. Druck 5000 psi
pH-Bereich 1 - 13
Temperaturlimit pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)