Flüssig-Flüssig-Extraktion, Extrelut® NT
Lieferant: Merck
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 544 EUR
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Flüssig-Flüssig-Extraktion, Extrelut® NT
Chromatographiesäulen
Extrelut® NT ist ein speziell verarbeitetes, inertes, großporiges Kieselgur mit hohem Porenvolumen. Es wird wirksam eingesetzt in der klinischen Chemie und Toxikologie zur Probenvorbereitung von Urin, Blut, Plasma und sonstigen biologischen Matrizen. Weitere Anwendungen sind Umwelt- und Rückstandsanalysen, z. B. die Analyse von Industrie- und Haushaltsabwässern. Extrelut® NT ist fertig gepackt in Kartuschen oder als loses Sorbent erhältlich. Aufgrund seiner Oberflächeneigenschaften kann es als Basis für die Flüssig-Flüssig-Extraktion anstelle eines Scheidetrichters verwendet werden. Wenn eine wässrige Probe auf das Extrelut® NT Sorptionsmittel aufgetragen wird, verteilt es sich chemisch inerte Matrix und wirkt als stationäre Phase. Die Elution des zu untersuchenden Analyten erfolgt mit einem organischen Lösungsmittel, das nicht mit Wasser mischbar ist. Alle lipophilen Substanzen werden aus der wässrigen in die organische Phase extrahiert.
  • Spart Lösungsmittel
  • Einfache Handhabung
  • Hocheffizient
Für den Anwender steht ein umfassender Anwendungsleitfaden zur Verfügung. Kontaktieren Sie Avantor für eine Kopie des Merck ChromBook.