Luftkühler
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05200004 05200001
201-1662EA 24.2 EUR
201-1662 201-1661
Luftkühler
Kühler
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliffkern NS 14/23.