Kondensator, Mehr-/Doppelspulen, mit Quicfit®-Schliff
Lieferant: SciLabware
C13/55 C13/55/2
BIBBC13/55EA 993 EUR
BIBBC13/55 BIBBC13/55/2
Kondensator, Mehr-/Doppelspulen, mit Quicfit®-Schliff
Kühler
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
With ground joints. Features a double coil design with a common water inlet. Suitable for pilot plant work(Condenser, multi coil) or two independent coolings coils(Condenser, twin-coil). Connectors provide easy and safe attachment of flexible tubing.