Dimroth Condensers with Standard Ground Joints
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05240201 05240302 05240303 05240304 05240404 05240202 05240301 05240406 05240306
201-3331EA 88.9 EUR
201-3331 201-0362 201-0363 201-3332 201-3333 LENZ05240202 LENZ05240301 LENZ05240406 LENZ05240306
Dimroth Condensers with Standard Ground Joints
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
For cooling condensate from vapours, with core and jacket. Water supplied through glass connectors with 8 mm external.