Kugelkühler nach Allihn, mit Normschliffen
Lieferant: Lenz
201-1072EA 82.35 EUR
201-1072 LENZ05223514 201-1073 201-1074 201-1678 201-1679 201-1071 201-1168 201-1169 201-1677 201-0361
Kugelkühler nach Allihn, mit Normschliffen
Kühler
DURAN® Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kondensation von Dämpfen. Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Wasseranschluss über Kunststoffoliven mit 8 mm Außen-Ø und GL 14 Verschraubungen.
Standards: 201-1168 und 201-1678 nach DIN 12581