Schlauch-Schnellkupplungen, gerade
Lieferant: KARTELL
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 23.4 EUR
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Schlauch-Schnellkupplungen, gerade
Fittings und Verbinder
LDPE, transparent, unzerbrechlich.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit (Gebrauchstemperatur bis 80 °C)
  • Unzerbrechlich, sehr gut dichtend
Mit konischen Enden. Zwei zusammensteckbare Teile. Sehr gut dichtend, jederzeit mühelos zu trennen. Nicht für Unterdruck geeignet.