Schlauchverbinder, L-Form
Lieferant: KARTELL
71250 71251 71252 71253 71254 71255 71256
229-0735EA 11.6 EUR
229-0735 229-0736 229-0737 229-0738 229-0739 229-0740 229-0741
Schlauchverbinder, L-Form
Fittings und Verbinder
PP, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Dimensions are shown as both nominal and exact as elasticity of tubing will influence the choice of size. Use our tubing selector 229-0111 to determine 'grip'. This will then give equivalent crest dimension for the particular connector concerned.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Standards: Erfüllen die Normen gemäß FDA.90/128 CEE, 92/39 CEE und FDA 21 CFR 177.1520.