Schlauchverbinder, mini, gerade
Lieferant: PIEPER FILTER
PP-S24S24 PP-S32S32 PP-S64S64R1
229-0506EA 39 EUR
229-0506 229-0507 229-4126
Schlauchverbinder, mini, gerade
Fittings und Verbinder
PP, transparent.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Robust, langlebig
Ideal zum Verbinden von Schläuchen mit kleinen Innendurchmessern.