Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: Brand
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 25.5 EUR
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP oder HDPE, durchscheinend.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Schlauchverbinder aus PP bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • Schlauchverbinder aus HDPE bieten eine gute Temperaturbeständigkeit
Mit konischen Enden. Zur Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.