Probendosen mit Schraubverschluss
Lieferant: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 79.9 EUR
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Probendosen mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
PFA, mit PFA-Schraubkappe
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904