Probenröhrchen mit Schraubverschluss, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
363282 364238
479-0017EA 220 EUR
479-0017 479-0019
Probenröhrchen mit Schraubverschluss, Nunc™
Probenbehälter Universalbehälter
PS, glasklar mit weißem PE-Schraubverschluss
  • Gute chemische Beständigkeit, mechanisch hochbelastbar
  • Temperaturbeständig von -10 bis +70 °C
  • Zentrifugierbar bis 4000×g
Flat base. The screw cap does not have sharp inside edges, so preventing the formation of droplets and with only a low risk of aerosol formation. Ideal for transporting and storing blood, urine etc. Working volume 25 ml.