Gefäße mit Schraubverschluss
Lieferant: ANICRIN
C150P121 C150P220 C150P221 C150P120 60.40.18BCAP C150P210 C150P211 C150P111
216-2050EA 109 EUR
216-2050 216-2051 216-2052 216-2049 216-1570 216-2047 216-2048 216-2029
Gefäße mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
Leicht konische Behälter aus PP, durchscheinend mit rotem PE-Schraubverschluss, für Probenahme, Lagerung und Transport.
  • Drehverschluss für schnelles Öffnen und Schließen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904