Schmelztiegel, Quarz
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
8500-006 8505-050 8505-075 8505-120
459-0160EA 42 EUR
459-0160 459-0161 459-0162 459-0163
Schmelztiegel, Quarz
Tiegel
Transparentes Quarzglas.
  • Maximale Gebrauchstemperatur konstant bei 1100 °C, kurzzeitig bis 1300 °C
Lids are available separately.