Elektroporationsküvetten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 413 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Elektroporationsküvetten
Küvetten Elektroporationsküvetten
Für alle herkömmlichen Elektroporatoren geeignet.
  • Genaue Spalttoleranzen für reproduzierbare Feldstärke und hohe Transformationseffizienz
  • Die mithilfe eines nahtlosen Kunststoffgusses hergestellte konsistente Kammerform verhindert Auslaufen und hält die Aluminiumplatten für eine gleichmäßige und sichere Probenhandhabung parallel
  • Matte, farblich gekennzeichnete Kappen zum einfachen Beschriften und Erkennen
  • Fest verschließende Kappe zur Gewährleistung der Sterilität
Bestellinformation: In drei Spaltbreiten erhältlich: 1 mm (weiße Kappe) erzeugt Impulse mit höchster Feldstärke und eignet sich insbesondere für Bakterienzellen; 2 mm (blaue Kappe) erzeugt Impulse mit mittlerer Feldstärke und ist für Hefezellen geeignet; 4 mm (grüne Kappe) erzeugt Impulse mit niedrigster Feldstärke und eignet sich besonders für Säugetierzellen.