Einwegküvetten
Lieferant: Brand
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 39.7 EUR
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Einwegküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Einwegküvetten ersetzen oft teure und empfindliche Küvetten aus Glas und Quarz.
  • Für die photometrische Messung von Proteinen, DNA und RNA im UV-Bereich
  • Geeignet für Messungen bei 260 nm oder 280 nm und im sichtbaren Wellenlängenbereich
  • Runde farbige Kappen (nur für Mikroküvetten) gewährleisten eine einfache Identifizierung der Proben und bieten einen dichten Verschluss bis −20 °C
Geeignet für photometrische Messungen von Proteinen, DNA und RNA im UV-Bereich.
Verpackung: Einzeln verpackte UV-Mikroküvetten sind frei von DNase, DNA und RNase.