Absorptionsküvetten mit Deckeln
Lieferant: HELLMA
114-10-40 104-50-40 104-10-46 104-10-40 108-000-10-40 104-10-K-40 104-50-K-40
634-9158EA 206 EUR
634-9158 634-9125 634-9132 634-9122 634-9154 634-0849 HELL104-50-K-40
Absorptionsküvetten mit Deckeln
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Diese Absorptionsküvetten eignen sich speziell für Forschungsanforderungen.
  • Küvetten mit PTFE-Deckel
Bitte beachten Sie, dass Paare spektral kalibriert sind.