Küvetten mit Hohlraum für Magnetstäbe
Lieferant: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 119-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 304 EUR
HELL109000F-10-40 634-9561 634-9562 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Küvetten mit Hohlraum für Magnetstäbe
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Der Boden der Zellen, der aus schwarzem Quarz oder Glas besteht, enthält einen kreisförmigen Hohlraum für einen Magnetstab.
  • Empfohlener Stab mit einem Durchmesser von 3 bis 4 mm und einer Länge von 6 mm
  • Höhe des Lichtstrahls muss mindestens 15 mm betragen
  • Für hochpräzise analytische Techniken geeignet