Instrumentenzylinder
Lieferant: Kartell
plastilab®
216-1481EA 30.4 EUR
216-1481 216-1480
Instrumentenzylinder
Zylinder Lagerungszylinder
PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Robust
  • Flüssigkeitsdicht
Ideal zur Aufbewahrung von Instrumenten, Pipetten, Thermometer und vielen anderen Labormaterialien. Mit extra großem Fuß für sicheren Stand.