Zellkulturschalen, Corning® Primaria™
Lieferant: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 157.47 EUR
734-0070 734-0071 734-0072
Zellkulturschalen, Corning® Primaria™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, steril, mit Deckel.
  • Einzigartige, stickstoffhaltige Oberfläche für Gewebekulturen mit Verbesserung von Anhaftung, Verbreitung und Wachstum für viele Primärzellen oder Zelllinien
  • Optisch klar, erfordert keine spezielle Lagerung
  • Praktische Abziehfilmverpackungen für medizinische Zwecke
Die bei der Produktion von Corning® Primaria™ verwendeten Gase enthalten sowohl Sauerstoff als auch Ammoniak. Dadurch bedingt kommt es zu einer Inkorporation von verschiedenen stickstoffhaltigen funktionellen Gruppen, die die bereits vorhandenen negativ geladenen sauerstoffhaltigen Gruppen herkömmlicher Gewebekulturoberflächen ergänzen. Stickstoffhaltige Kationen stehen im Zusammenhang mit der Anhaftung und Verbreitung primärer Endothelzellen in einem klonalen Zellwachstums-Assay. Die komplexe Oberfläche der Corning® Primaria™ Produkte ist homogen und stabil und wird zur Verbesserung der Anhaftung und Differenzierung verschiedenster Zelltypen verwendet. Die Oberflächenchemie der Corning® Primaria™ Produkte wird mittels Elektronenspektroskopie zur chemischen Analyse (ESCA) überprüft.