Kulturschalen für In-vitro-Fertilisation, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 395 EUR
391-0109 391-0108 391-0475
Kulturschalen für In-vitro-Fertilisation, Nunc™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS, steril, flacher Boden, mit Deckel. Diese vollständig zertifizierten Schalen sind speziell für die in-vitro-Fertilisation (IVF) konzipiert.
  • Durchbrochener Deckel gewährleistet Gasaustausch
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Die einzigartige Zertifizierung basierend auf einem Toxizitätstest mit Mäuseembryonen im einzelligen Stadium bestätigt, dass das Material steril (SAL 10⁶) und nicht pyrogen ist und die USP-Anforderungen der Klasse VI erfüllt