Abdampfschalen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
216-1272EA 10.69 EUR
216-1272 216-1273 216-1270 216-1271 216-1276 216-1277 216-1274 216-1275 216-1278
Abdampfschalen, DURAN®
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit flachem Boden und ab Größe 170 ml mit mattiertem Beschriftungsfeld.
*without labelling field
Standards: DIN 12336