Glühschälchen
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 9.1 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Glühschälchen
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
  • Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
  • Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.