Instrumentenschalen
Lieferant: P.S. KUNSTSTOFWERKE
2037290010SET 2034410010SET 2035580010SET 2035160010 2034250010 2037290010 2035580010 2046440010 2060740001 2049120001 2052770001_U 2034410010B
216-1453EA 0 EUR
216-1453 216-1454 216-1455 216-1461 216-1462 216-1463 216-1465 216-1685 216-1686 216-1688 216-1690 PSKA2034410010B
Instrumentenschalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.