Instrumentenschalen mit Knopfdeckel
Lieferant: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 54.8 EUR
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Instrumentenschalen mit Knopfdeckel
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Edelstahl, 18/10.
  • Glatte Oberflächen für leichte und einfache Reinigung
  • Elektrolytisch poliert, antimagnetisch
  • Gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit