Instrumentenschalen mit Deckel
Lieferant: BOCHEM
8475 8476
216-0029EA 56.6 EUR
216-0029 216-0030
Instrumentenschalen mit Deckel
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Edelstahl, 18/10.
  • Abgerundete Ecken, leichte und einfache Reinigung
  • Elektrolytisch poliert, antimagnetisch
  • Gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
Mit speziellen Deckel mit innenliegendem Griff, der ein Stapeln der Instrumentenschalen ermöglicht.