Petrischalen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
263991 249964
391-0104EA 182 EUR
391-0104 391-0103
Petrischalen, Nunc™
Zellkulturschalen Petrischalen
Optisch transparentes PS. Petrischalen zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und andere Mikroorganismen.
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen
  • Geeignet für automatische Dispenser dank flacher Form und einheitlicher Höhe