VWR®, Einweg-Wägeschalen mit Griff
Lieferant: VWR
VWR®
611-1379EA 32.1 EUR
VWRU12577-081 VWRU16005-126_U 611-1379 611-1378 VWRU16005-126 611-1362 611-1372 611-1371
VWR®, Einweg-Wägeschalen mit Griff
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
  • Planer Boden und gestauchte Wandflächen für besonders hohe Stabilität
  • Griff für eine bequeme Handhabung
  • Frei von Ölrückständen
  • Leicht konisch, daher gut stapelbar
Einwegschalen mit gestauchten Wänden und Griff. Ideal für allgemeine Wäge-, Dispensier- und Lageraufgaben oder als Abdampfschale, zum Abdecken und zur Aufbewahrung von Kleinteilen.