VWR®, Wäge- und Trockenschalen oder -pfannen für den Einmalgebrauch
Lieferant: VWR Collection
611-1350EA 63.5 EUR
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Wäge- und Trockenschalen oder -pfannen für den Einmalgebrauch
Schiffchen Wägeschiffchen
Schalen aus Aluminium.
  • Mit den meisten Waagen und Trocknern kompatibel
  • Ölfrei
  • Leicht konisch zum einfachen Stapeln
Stabile Schalen für den Einmalgebrauch. Ideal für allgemeine Wäge-, Dosier-, Lager- und Trocknungsanwendungen.