Spender für Schutzbrillen, SecuBox Maxi12 und Midi4
Lieferant: GEBRA
SecuBox®
111-3717EA 137 EUR
111-3717 111-3715 111-3716
Spender für Schutzbrillen, SecuBox Maxi12 und Midi4
Spender für PSA
Diese Spender können zur Aufbewahrung von Besucherbrillen verwendet werden.
  • Aus ABS hergestellt
  • Vereinfachter Zugriff auf die Brillen
  • Guter Schutz vor Staub
SecuBox Maxi12 und Midi4 tragen das Symbol des Internationalen Handelsverbands 'Wear Safety Spectacles'.