Nadelhalter für Abstrichösen und Präpariernadeln
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWO022-24 HWO024-24
631-7143EA 37.6 EUR
631-7143 233-0099
Nadelhalter für Abstrichösen und Präpariernadeln
Präparieren und Impfösen und Nadelhalterungen
Nadelhalter für Abstrichösen und Präpariernadeln bis max. dia 1,0 mm Durchmesser.