Einweg-Gehörschutzstöpsel, Bilsom 303
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1006186 1006187 1005073 1005074 1007192 1007193 1006204
111-1291EA 54.5 EUR
111-1291 111-1292 111-3560 111-3564 111-2157 111-2158 DALL1006204
Einweg-Gehörschutzstöpsel, Bilsom 303
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese vorgeformten, PVC-freien Schaumstoffstöpsel sind in zwei Größen erhältlich, um eine ordnungsgemäße und bequeme Passform zu gewährleisten.
  • Polyurethanschaum, ohne Band
  • Konische Form für einfaches Einsetzen
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für mehr Hygiene
  • Transparenter Spender zur praktischen Entnahme erhältlich
SNR: 33 dB
EN 352-2
Standards: EN 352-2.
Verpackung: Lose verpackt, als einzeln verpackte Paare oder im LS-400 Spender mit 400 Paar erhältlich.