Kabeltrommeln, 4-fach
Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
392.181 392.180
139-1397EA 204 EUR
139-1397 BACM392.180
Kabeltrommeln, 4-fach
Steckdosen
Kabeltrommel mit 4 Schuko-Steckdosen, 250 V~, ohne Klappdeckel. Stabiles verzinktes Gestell mit schwarzem PVC-ummanteltem Kabel (HO5VV-F G3 1,50 mm²).
  • Seitliche Räder sind zum Schutz vor Wärme und Feuchtigkeit konzipiert
  • Integrierter 1-poliger Thermoüberlastungsschutz
  • Winkelstecker mit Doppelerdung
  • VDE-konform
Farbe: Schwarz.
Max. Leistung: komplett abgerollt: 3500 W; aufgerollt: 1000 W.