VWR®, Zentrifugalfilter
Lieferant: VWR Collection
516-0227EA 323 EUR
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, Zentrifugalfilter
Filter Zentrifugaleinheiten
Einsatz und Auffangröhrchen aus PP MWCO-Filter sind Ideal für Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
  • Geringe Bindungsneigung, typische Wiederfindungsrate von >90%
  • Versiegelte Membran
  • Zur Verwendung in Standard-Rotoren für 1,5 ml-Röhrchen
Zentrifugalfilter mit 0,2 und 0,45 µm werden zur Partikelentfernung, Probenaufreinigung oder Vorfiltration von großen Agarose- oder Acrylamidgelpartikeln vor der weiteren Aufreinigung mit einem MWCO-Filter verwendet.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes