Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 227 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Flaschenaufsatz-Filtersysteme aus PS, wiederverwendbar. Geeignet für analytische oder sterile Filtration, für Über- und Unterdruckanwendungen.
  • Filtratflasche mit permanenter Graduierung
  • Zwei Seitenarme für Schläuche mit 6 - 8 mm Innendurchmesser
  • Mit Verschluss zum sterilen Aufbewahren des Filtrats
Compatible with 47/50 mm membranes.
2 Anschlüssen für Schläuche mit 6 - 8 mm Innen-Ø.
Lieferumfang: Lieferung mit Halter und Empfänger, analytischer Platte, Sterilisationsplatte und Abdeckung.