Flaschenaufsatz-Vakuumfiltrationssystem, Nylonmembran, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
513-1641EA 235.9 EUR
513-1641 513-1631 734-5019 734-5016 734-5015 734-5018 734-5017 734-5012 734-5014 734-5013
Flaschenaufsatz-Vakuumfiltrationssystem, Nylonmembran, Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Nylonmembran, PS-Gehäuse. Für spezielle Anwendungen. Netzmittelfrei, enthalten extrem wenig extrahierbare Substanzen, ausgezeichnete Alkoholbeständigkeit.
  • Trichter und Filtratflasche graduiert
  • Schlauchadapter mit Schnellverschluss
  • Mit Deckel
*Trichter: 1000 ml, Filtratflasche: 500 ml