Siebeinlagen
Lieferant: KARTELL
835 836 837 838 839 840 843 844
519-5001EA 21.7 EUR
519-5001 519-5002 519-5003 519-5004 519-5005 519-5006 519-5007 519-5008
Siebeinlagen
Filter Filterscheiben
Siebeinlagen aus PE-HD. Einlage zwischen Filterpapier und Büchnertrichter, hilft Verstopfungen zu verhindern.