Kapsel Wasserprobe Grundwasser, Aquaprep™ 600
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 52 EUR
300-0005 516-7531
Kapsel Wasserprobe Grundwasser, Aquaprep™ 600
Filter Membranfilterkapseln
Aquaprep™ 600 Kapseln sind für die Vorbereitung von Grundwasser für die Analyse aufgelöster Metalle konzipiert. Analysenzertifikat für 42 Metalle auf jeder Packung aufgedruckt.
  • Erfüllt die Filtrationsanforderungen der US-amerikanischen EPA für die 0,45-µm-Filtration
  • Filter muss beim Filtern von Grundwasser mit viel Schlamm und Partikeln seltener ausgetauscht werden; Kapseln gewährleisten schnelle Filtration
  • Aquaprep™ 600 hat eine 4 Mal so große Filterfläche wie herkömmliche 142-mm-Filter
Supor® Membran (hydrophiles Polyethersulfon) in einem PP-Gehäuse. Effektive Filterfläche: 600 cm²; maximaler Druck 4,1 bar.
Abmessungen: Durchmesser 68 mm, Länge 145 mm
Einlass/Auslass: AquaPrep™ Vorrichtung: Stufenschlaucholive für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6,4 - 12,7 mm.