Filtervorrichtungen und Kapseln für die Grundwasserprobenahme, GWV
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7508EA 570 EUR
516-7508 516-7533 516-7534
Filtervorrichtungen und Kapseln für die Grundwasserprobenahme, GWV
Filter Membranfilterkapseln
GWV High Capacity Kapseln sind für die Vorbereitung von Grundwasser für die Analyse auf gelöste Metalle konzipiert. Analysenzertifikat für 42 Metalle auf jeder Packung aufgedruckt.
  • Erfüllt die Filtrationsanforderungen der US-amerikanischen EPA für die 0,45-µm-Filtration
  • Filter muss beim Filtern von Grundwasser mit viel Schlamm und Partikeln seltener ausgetauscht werden; Kapseln gewährleisten schnelle Filtration
  • GWV hat eine 5 Mal so große Filterfläche wie herkömmliche 142-mm-Filter
GWV Membran (Acryl-Copolymer auf Vlies) in einem Polypropylen-Gehäuse.