Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc®, Glasfaser
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4074EA 3020 EUR
514-4074 514-4072 514-0479 514-1440 514-4027 514-1441 514-1442 514-1443 516-7668
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc®, Glasfaser
Filter Spritzenvorsatzfilter
Maximaler Durchsatz bei schwer filtrierbaren Lösungen. Vermeidet Verstopfen, kann einzeln oder in Serie mit einem Membranendfilter zur Erhöhung der Fließrate und des Gesamtvolumens verwendet werden.
Membran: Borosilikat-Glasfaser; Gehäuse: PP.