Augenspülflaschen, Barikos KS
Lieferant: Barikos
Barikos KS
118-1912EA 18.9 EUR
118-1912 118-1922 118-1917 118-1919 118-1918
Augenspülflaschen, Barikos KS
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Als Erste Hilfe bei typischen Augenverätzungen im Labor. Sehr wirksam und einfach zu handhaben. Der breite fächerförmige Sprühstrahl sorgt für eine schonende Augenspülung.
  • Auch bei liegenden Personen einsetzbar
  • Gefüllt mit gammasterilisiertem Wasser
  • Im versiegelten Zustand wartungsfrei und mindestens 2 Jahre haltbar