Erlenmeyerkolben, Weithals, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 116 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyerkolben, Weithals, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PMP (TPX), transparent mit Schraubverschluss aus PP.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
  • Mikrowellengeeignet
Ideal zum Titrieren sowie zur Herstellung und Aufbewahrung von Nährmedien geeignet.