Erlenmeyerkolben, Einweg, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 219 EUR
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Erlenmeyerkolben, Einweg, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PETG, transparent, mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicherer HDPE-Schraubverschluss kann mit einer Vierteldrehung zur Entlüftung teilweise geöffnet werden
  • Einzeln verpackt zur problemlosen Lagerung und Handhabung
  • Verringerte Gefahr der gegenseitigen Kontamination
Sterile Erlenmeyer-Einmalkolben mit Schikanen verringern das Risiko von Kreuzkontamination. Ideal geeignet für Schüttler und Suspensionskulturen sowie die Herstellung oder Lagerung von Medien. Erhabene Graduierungen zum ungefähren Ablesen des Inhalts.