Erlenmeyerkolben, Einweg, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 205 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Erlenmeyerkolben, Einweg, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PETG, glasklar, mit HDPE-Schraubkappe und planem Boden.
  • Auslaufsicherer HDPE-Schraubverschluss kann mit einer Vierteldrehung zur Entlüftung teilweise geöffnet werden
  • Einzeln verpackt zur problemlosen Lagerung und Handhabung
  • Verringerte Gefahr der gegenseitigen Kontamination
Sterile Erlenmeyerkolben zum Einmalgebrauch. Sterile Einmalkolben verringern die Gefahr der gegenseitigen Verunreinigung. Ideal geeignet für Schüttler und Suspensionskulturen, Medienherstellung oder Lagerung. Erhabene Graduierung zum ungefähren Ablesens des Inhalts.