Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Bördelrand, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 147 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Bördelrand, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PPCO, durchscheinend oder PC, transparent.
  • Bei Verwendung in Schüttlern wesentlich sicherer als Glaskolben
  • Autoklavierbar. Bei den Kolben aus PC kann wiederholtes Autoklavieren zu einem Nachlassen der mechanischen Festigkeit führen
  • Glatte Oberflächen für schnelle und einfache Reinigung
Kolben aus PPCO mit permanenter Graduierung geeignet für allgemeine Laborzwecke. Das Flüssigkeitsniveau ist gut ablesbar. Die Kolben aus PC sind zur Herstellung und Aufbewahrung von Nährmedien sowie für viele Kulturverfahren konzipiert. Sehr gute Ablesung des Flüssigkeitsniveaus möglich.