Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Schikanen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 95.4 EUR
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Erlenmeyerkolben, Enghals, mit Schikanen, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PC, transparent.
  • Temperaturbeständig von −135 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Bruchsicher mit hoher mechanischer Festigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit, jedoch nicht für Lösungsmittel, starke Säuren oder alkalische Lösungen geeignet
Mit 4 nahtlos in den Boden eingearbeiteten Schikanen. Bieten hervorragende Durchmischung von Flüssigkeiten oder mikrobiologischen Kulturen. Vergleichbare Wachstumsraten für E. coli und S. cerevisiae wie Glaskolben. Die 500 und 1000 ml-Kolben haben einen geraden Hals, passend für 38 mm-Standardverschlüsse aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff.